Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

1-Bromooctane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: 1-Octyl bromide

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.01969.0250
8.01969.0250EA 100 EUR InStock
8.01969.0250
1-Bromooctane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
1-Bromooctane


Formule: BrH₂C(CH₂)₆CH₃
MW: 193,13 g/mol
Point d'ébullition: 198…201 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –55 °C
Densité: 1.112 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00000276
Numéro CAS: 111-83-1
EINECS: 203-912-9
ONU: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 12,06861
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.002 g/l (20 °C)
Melting Point -55 °C
Molar Mass 193.12 g/mol
Boiling Point 201 - 202 °C (1013 mbar)
Vapor Pressure 0.47 hPa (25 °C)
Flash Point 80 °C
Refractive Index 1.4503 (25 °C, 589 nm)
Density 1.11 g/cm3 (20 °C)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité