Acide (4-pyridylthio)acetique pour la synthèse
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: 2-(Pyridin-4-ylthio)acetic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14029.0025
8.14029.0025EA 94.8 EUR InStock
8.14029.0025
Acide (4-pyridylthio)acetique pour la synthèse
Acide (4-pyridylthio)acetique
Formule: C₇H₇NO₂S
MW: 169,2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006424
Numéro CAS: 10351-19-6
EINECS: 233-765-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 255 - 258 °C decomposes
Molar Mass 169.19 g/mol
Bulk Density 340 - 390 kg/m3
Ignition Point 305 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité