Hexanoate d'allyle, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Hexanoic acid allyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14990.0250
8.14990.0250EA 131 EUR InStock
8.14990.0250
Hexanoate d'allyle, Sigma-Aldrich®
Allyl hexanoate
Formule: C₉H₁₆O₂
MW: 156,22 g/mol
Point d'ébullition: 75 °C (1013 hPa)
Densité: 0.8886 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038339
Numéro CAS: 123-68-2
EINECS: 204-642-4
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 0.06 g/l (20 °C)
Molar Mass 156.23 g/mol
Boiling Point 186 - 188 °C
Flash Point 74 °C
Density 0.887 g/cm3 (25 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité