6,6'-Di-tert-butyl-4,4'-thiodi-m-crésol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: 4,4'-Thiobis(6-tert-butyl-m-cresol), 4,4'-Thiobis(2-tert-butyl-5-methylphenol), ST029248, Bis(5-tert-butyl-4-hydroxy-2-methylphenyl) sulphide, 4,4'-Thiobis(2-(tert-butyl)-5-methylphenol)
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18449.0100
8.18449.0100EA 60.8 EUR InStock
8.18449.0100
6,6'-Di-tert-butyl-4,4'-thiodi-m-crésol pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
6,6'-Di-tert-butyl-4,4'-thiodi-m-crésol
Formule: C₂₂H₃₀O₂S
MW: 358,5374 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00026287
Numéro CAS: 96-69-5
EINECS: 202-525-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 158 - 161 °C
Molar Mass 358.54 g/mol
Flash Point 215 °C
Ignition Point 402 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité