2,4-Dichlorotoluène pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: 1,3-Dichloro-4-methylbenzene
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20458.9030
8.20458.9030EA 0 EUR InStock
8.20458.9030
2,4-Dichlorotoluène pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
2,4-Dichlorotoluène
Formule: C₇H₆Cl₂
MW: 161,03 g/mol
Point d'ébullition: 200 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –13 °C
Densité: 1.2498 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000583
Numéro CAS: 95-73-8
EINECS: 202-445-8
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point -13 °C
Molar Mass 161.03 g/mol
Boiling Point 199 - 201 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 4 hPa (50 °C)
Flash Point 79 °C
Refractive Index 1.5454 (20 °C, 589 nm)
Density 1.25 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 450 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité