Norbornadiène stabilisé pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: 2,5-Norbornadiene
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20918.0250
8.20918.0250EA 200 EUR InStock
8.20918.0250
Norbornadiène stabilisé pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Norbornadiène
Formule: C₇H₈
MW: 92,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082301
Numéro CAS: 121-46-0
EINECS: 204-472-0
ONU: 2251
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point -20 °C
Molar Mass 92.14 g/mol
Boiling Point 90 °C
Vapor Pressure 69 hPa (20 °C)
Flash Point -11 °C
Refractive Index 1.4702 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.6 - 6.3 %(V)
Density 0.906 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 350 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité