Acide 2-naphtyloxyacétique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: 2-Naphthoxyacetic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41023.0100
8.41023.0100EA 63.8 EUR InStock
8.41023.0100
Acide 2-naphtyloxyacétique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Acide 2-naphtyloxyacétique
Formule: C₁₂H₁₀O₃
MW: 202,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004066
Numéro CAS: 120-23-0
EINECS: 204-380-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Melting Point 155 - 157 °C
Molar Mass 202.21 g/mol
Hill Formula C12H10O3
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité