Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 2-bromotéréphtalique, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.41467.0005 8.41467.0025
8.41467.0005EA 95.2 EUR InStock
8.41467.0005 8.41467.0025
Acide 2-bromotéréphtalique, Sigma-Aldrich®
Acide 2-bromotéréphtalique


Formule: C₈H₅BrO₄
MW: 245,03 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002403
Numéro CAS: 586-35-6
EINECS: 209-572-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Melting Point 300 °C
Molar Mass 245.02 g/mol
Synonyms 2-Bromo-1,4-benzenedicarboxylic acid
Hill Formula C8H5BrO4

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité