Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide thiosalicyclique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: 2-Thiobenzoic acid, 2-Mercaptobenzoic acid

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.41613.0100
8.41613.0100EA 128 EUR InStock
8.41613.0100
Acide thiosalicyclique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Acide thiosalicyclique


Formule: C₇H₆O₂S
MW: 154,19 g/mol
Point d'ébullition: 230 °C (0.02 mmHg)
Point de fusion: 165…166 °C
Densité: 1.489 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004836
Numéro CAS: 147-93-3
EINECS: 205-704-3
ONU: 3335
ADR: 9,
Merck Index: 12,09498
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 165 - 166 °C (sublimed)
Molar Mass 154.19 g/mol
Density 1.49 g/cm3 (20 °C)

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité