Cholesteryl chloride pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Cholesteryl Chloride, (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-3-Chloro-10,13-dimethyl-17-((R)-6-methylheptan-2-yl)-2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41733.0010
8.41733.0010EA 63.3 EUR InStock
8.41733.0010
Cholesteryl chloride pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Cholesteryl chloride
Formule: C₂₇H₄₅Cl
MW: 405,107 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003632
Numéro CAS: 910-31-6
EINECS: 213-004-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 542 g/l (20 °C)
Melting Point 712 °C
Molar Mass 95.22 g/mol
Boiling Point 1412 °C (1013 hPa)
Density 2.32 g/cm3 (20 °C)
pH =7 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Synonyms Magnesium dichloride
Hill Formula Cl2Mg
Chemical Formula MgCl2
Identity (IR) passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité