3-Aminopropionitrile fumarate
Fournisseur: Merck
8.41773.0025
8.41773.0025EA 0 EUR InStock
8.41773.0025
3-Aminopropionitrile fumarate
3-Aminopropionitrile fumarate
Formule: C₁₀H₁₆N₄O₄
MW: 256,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00013142
Numéro CAS: 2079-89-2
EINECS: 218-208-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité