Dichlorométhane ≥99.9% stabilisé, PESTINORM® pour analyse en GC capillaire
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
Synonyms: Methylene chloride
Stabilization: 20 ppm Stabilisé avec 2-méthyl-2-butène (iso-amylène)
Filtré à 0,2 µm. Conditionné sous gaz inerte.
83961.320EA 165 EUR InStock
83961.320
Dichlorométhane ≥99.9% stabilisé, PESTINORM® pour analyse en GC capillaire
Dichlorométhane
Formule: CH₂Cl₂
MW: 84.93 g/mol
Point d'ébullition: 39.8 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –95 °C
Densité: 1.322 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000881
Numéro CAS: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
ONU: 1593
ADR: 6.1 III
ATTEINDRE: 01-2119480404-41
Merck Index: 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.9 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Evaporation residue (100°C) Max. 0.0005 %
Water Max. 0.05 %
Organic residue (as Octanol) (GC/FID) Max. 10 ng/l
Halogenated residue (as Lindane)(GC/ECD) Max. 5 ng/l
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Flacon Verre 2,5 L 83961.320
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité