Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.

Ether diéthylique stabilisé, BAKER ANALYZED® pour analyse des résidus de pesticides, J.T.Baker®

Fournisseur: Avantor
Danger
Synonyms: Ethyl Ether, Ether, 2,2'-Oxydiethane, 2,2'-Oxybisethane, Ethoxyethane

Stabilization: ∼ 1% Stabilisé avec ethanol

8467.2500EA 354.6 EUR InStock
8467.2500
Ether diéthylique stabilisé, BAKER ANALYZED® pour analyse des résidus de pesticides, J.T.Baker®
Ether diéthylique


Formule: (CH₃CH₂)₂O
MW: 74.12 g/mol
Point d'ébullition: 35
Point de fusion: -123
Point d'éclair: -40
Numéro MDL: MFCD00011646
Numéro CAS: 60-29-7
ONU: 1155
ADR: 3 I
Merck Index: 12,03852
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16f2debd1f18f9bff9952c4a6e5d599a67f94e61&vid=3dd6c545e58e36e1004e828026523fb0e3bcbbcd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (by GC) min. 99.5 %
Acidity max. 0.0005 meq/g
Evaporation Residue max. 5 ppm
GC sensitive impurities (lindane GC-ECD) max. 5 ng/l
Preservative (Ethanol) about 1%
Water (KF) max. 0.1 %

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..