Methoxypolyethylene glycol 5,000 acetic acid N-succinimidyl ester ≥80%, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: m-PEG-NHS ester, mPEG-Succinimidyl Carboxy Methyl ester) Mn 2000
85973-1G
85973-1GEA 517 EUR InStock
85973-1G
Methoxypolyethylene glycol 5,000 acetic acid N-succinimidyl ester ≥80%, Supelco®
Methoxypolyethylene glycol 5,000 acetic acid N-succinimidyl ester
Conditionnement: Glass bottle
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD01867746
Numéro CAS: 92451-01-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8c875c10a7c5f8077c787b699c8b0b989498dddc&vid=f295017459c0552ea31edc43e839b91089af1659&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité