6-Carboxyrhodamine 6G hydrochloride isomère unique ≥95% (par HPLC) colorant fluorescent réactif aux amines
Fournisseur: Biotium
Synonyms: 6-CR 6G, Carboxyrhodamine 6G hydrochloride, 6-isomer
90011
90011.EA 186 EUR InStock
90011.
6-Carboxyrhodamine 6G hydrochloride isomère unique ≥95% (par HPLC) colorant fluorescent réactif aux amines
6-Carboxyrhodamine 6G hydrochloride
6-CR6G (full name: 6-Carboxyrhodamine 6G, hydrochloride, single isomer) is the free acid form of 6-carboxyrhodamine 6G single isomer.
  • λEx/λ Em (MeOH) = 520/546 nm
  • Orange red solid soluble in water (pH 7), DMF or DMSO
  • Store at 4°C and protect from light
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=052537d0b3acccdd60c0765345aca31c634dc1dd&vid=04c55f4727e4481d84c706a0daaabc3627679074&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité