5-Carboxyrhodamine 6G hydrochloride isomère unique ≥95% (par HPLC) colorant fluorescent réactif aux amines
Fournisseur: Biotium
Synonyms: Carboxyrhodamine 6G hydrochloride, 5-isomer, 5-CR 6G
90012
90012.EA 186 EUR InStock
90012.
5-Carboxyrhodamine 6G hydrochloride isomère unique ≥95% (par HPLC) colorant fluorescent réactif aux amines
5-Carboxyrhodamine 6G hydrochloride
5-CR6G (full name: 5-Carboxyrhodamine 6G, hydrochloride, single isomer) is the free acid form of 5-carboxyrhodamine 6G single isomer.
  • λEx/λ Em(MeOH) = 520/546 nm
  • Orange red solid soluble in water (pH 7), DMF or DMSO
  • Store at 4°C and protect from light
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2e6429eb03d5ca9c405ae30ca028d8064491c564&vid=d81a22655862b06a7fa305d1529ce257ff58471d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité