5-Carboxy-X-rhodamine succinimidyl ester (5-ROX SE) colorant fluorescent réactif aux amines
Fournisseur: Biotium
Synonyms: 5-Carboxy-X-rhodamine, NHS ester, 5-ROX, SE, Carboxy-X-rhodamine succinimidyl ester, 5 isomer
90036
90036.EA 325 EUR InStock
90036.
5-Carboxy-X-rhodamine succinimidyl ester (5-ROX SE) colorant fluorescent réactif aux amines
5-Carboxy-X-rhodamine succinimidyl ester (5-ROX SE)
5-ROX, SE (5-Carboxy-X-rhodamine, succinimidyl ester, single isomer) is the amine-reactive form of 5-carboxy-X-rhodamine single isomer.
  • λEx/λ Em(MeOH) = 568/595 nm
  • Dark red solid soluble in DMSO or DMF
  • Store at -20°C and protect from light
Formule: C₃₇H₃₃N₃O₇
MW: 631,67 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 344402-35-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c7d44cb616f929f31a6d86b178c88520b038de55&vid=c7d44cb616f929f31a6d86b178c88520b038de55&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité