Tetrathiafulvalene-7,7,8,8-tetracyanoquinodimethane complex ≥97.0% (par analyse élémentaire), Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: TTF - TCNQ Complex
M-Clarity™ quality level = MQ100
90548-1G-F
90548-1G-FEA 442 EUR InStock
90548-1G-F
Tetrathiafulvalene-7,7,8,8-tetracyanoquinodimethane complex ≥97.0% (par analyse élémentaire), Supelco®
Tetrathiafulvalene-7,7,8,8-tetracyanoquinodimethane complex
TTF-TCNQ is an organic metal-like charge transfer complex, which is mostly used as an electrode.[
TTF-TCNQ has been used in sensor fabrication during amperometric lactate biosensor development for qualitative analysis of lactate accumulation in ischemic myocardium patients.
Formule: C₆H₄S₄
MW: 408,53 g/mol
Numéro MDL: MFCD03791115
Numéro CAS: 40210-84-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=38a8557be8bfe1ea3dc62dd077ab84ada7406fc3&vid=dd674ccd4ca002bbaef9efdc9ae6ad84c104c7ce&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité