Acide oxalique concentré pour une dilution à 0.05 mol en solution aqueuse, ConvoL NORMADOSE® solution volumétrique
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
92510.600EA 45.1 EUR InStock
92510.600
Acide oxalique concentré pour une dilution à 0.05 mol en solution aqueuse, ConvoL NORMADOSE® solution volumétrique
Acide oxalique
This product is a ConvoL NORMADOSE® concentrate and contains exactly the amount of substance to prepare one liter of solution.
Formule: HO₂CCO₂H·2H₂O
MW: 126,07 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149102
Numéro CAS: 6153-56-6
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Concentration (after dilution to 1000 ml) c(C2H2O4) = 0.05 mol/l ± 0.2% (20°C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité