99106.230EA
292
EUR
InStock
99106.230
99107.230
99108.230
Étalons de distillation pour l'industrie pétrolière, matériaux de référence certifiés
Étalons
Étalons pour l'industrie pétrolière
Les matériaux de référence certifiés pour la distillation permettent de vérifier des instruments de laboratoire destinés à tester le pétrole et ses produits dérivés par distillation sous pression atmosphérique, conformément à ASTM D86, IP 123, ISO 3405 et autres méthodes d'essai équivalentes.
- Certifiés conformes aux méthodes d'essai ASTM/EN ou IP
- Certifiés selon la méthode circulaire d'essais comparatifs entre laboratoires indépendants (technique Round-Robin) comme assurant une bonne corrélation inter-laboratoires
- Faible degré d'incertitude, pour une précision maximale des données
- Traçabilité complète sleon les normes internationales
- Emballés en flacons inviolables, avec une durée de conservation de 12 mois
Certifications: Certifiés en parfaite conformité à la norme ISO 17034 sous accréditation UKAS