Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Urée

Fournisseur: PanReac AppliChem
Synonyms: Carbonyl diamide, Carbamide, Diaminomethanone, Carbonyldiamide

A1049.1000 A1049.5000
A1049.1000EA 68.4 EUR InStock
A1049.1000 A1049.5000
Urée
Urée


Formule: NH₂CONH₂
MW: 60,06 g/mol
Point d'ébullition: 197 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 132.7 °C
Densité: 1.34 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008022
Numéro CAS: 57-13-6
EINECS: 200-315-5
ATTEINDRE: 01-2119463277-33
Merck Index: 13,09935
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9682f71b212a449398841e2beace2d7500b4710&vid=d6057a7ec3d606031d338a300b5d5db30b52d861&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité