Leishman colorant colorant pour hématologie
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Eosin and methylene blue Leishman, Eosin-Methylene blue dye Leishman, Leishman's stain, Leishman stain, Leishman's stain (eosin methylene blue compound)
A11644.14
A11644.14EA 45.4 EUR InStock
A11644.14
Leishman colorant colorant pour hématologie
Leishman colorant
Leishman stains are designed to differentiate and identify leukocytes.
  • Incompatible with oxidising agents
  • Soluble in water, methanol, ethanol, and methyl cellosolve
  • Acts like fluorescent stains for the detection of malaria parasites
Used to identify parasites, leukocytes, trypanosomas in hematology and tropical medicine applications. Can also be used for bone marrow staining.
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00131498
Numéro CAS: 12627-53-1
EINECS: 235-732-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité