Nerol ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: cis-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol
A19808.AE
A19808.AEEA 69 EUR InStock
A19808.AE
Nerol ≥97%
Nerol
Purity: 97% CAS No.: 106-25-2 Molecular Formula: C10H18O Formula Weight: 154.25 Flash Point: 77°(171°F) Refractive Index: 1.4750 Boiling Point: 103-105°/9mm Beilstein Reference: 1722455 Merck Reference: 14,6475 MDL No.: MFCD00063204
Formule: C₁₀H₁₈O
MW: 154,25 g/mol
Point d'ébullition: 103…105 °C (9 mmHg)
Densité: 0.87
Point d'éclair: 77 °C (171 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063204
Numéro CAS: 106-25-2
EINECS: 203-378-7
Merck Index: 14,6475
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité