Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

UV375 succinimidyl ester, mFluor™ sonde fluorescente

Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
Synonyms: UV375 SE

1135
AATB1135EA 460 EUR InStock
AATB1135
UV375 succinimidyl ester, mFluor™ sonde fluorescente
UV375 succinimidyl ester
AAT Bioquest's mFluor™ dyes are developed for multicolor flow cytometry-focused applications.

  • pH-insensitive
  • High photostability
  • Brighter signal


MW: 782,95 g/mol
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d36804da5cb9c9b025c6b5ce821b2eadbf3b0c37&vid=8d0adbb3cebd22cb04ecd48899ca440ef4155a74&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité