Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Z-DEVD-AFC fluorogenic substrate

Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention

13420
AATB13420EA 230 EUR InStock
AATB13420
Z-DEVD-AFC fluorogenic substrate
Z-DEVD-AFC
Z-DEVD-AFC is a fluorogenic substrate for caspase 3, a protease that is rapidly activated when cells are exposed to apoptotic conditions and that cleaves poly(ADP-ribose) polymerase.

  • High fluorescence
  • Rapid activation


MW: 821,71 g/mol
Numéro CAS: 1135416-11-3
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=798dbf5e6a413485bc96b1cb5db53beeddd2358a&vid=2b656b205017f3a515f3fec1d6997adf2f736cac&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité