Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dihydrofluorescein diacetate ≥95%

Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
Synonyms: 2-(3,6-Diacetoxy-9H-xanthen-9-yl)benzoic acid

15203
AATB15203EA 120 EUR InStock
AATB15203
Dihydrofluorescein diacetate ≥95%
Dihydrofluorescein diacetate
Dihydrofluorescein diacetate (also called fluorescin diacetate) is hydrolyzed by cellular esterases to dihydrofluorescein (also called fluorescin) and is then oxidized to fluorescein primarily by H₂O₂.


Formule: C₂₄H₁₈O₇
MW: 418,401 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005056
Numéro CAS: 35340-49-9
ADR: 5,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité