Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

DAX-J2™ IR

Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention

16302
AATB16302EA 460 EUR InStock
AATB16302
DAX-J2™ IR
DAX-J2™
DAX-J2™ IR is a new nitric oxide (NO) sensor recently developed by AAT Bioquest.

  • Does not require esterase activity for no detection
  • Ph-independent fluorescence
  • More photostable than daf-2 product
  • More sensitive for detecting no than daf-2
  • Can be used for in vivo imaging of no

Attention: For research use only.


MW: 476,57 g/mol
ADR: 5,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité