iFluor® 488-dUTP 1 mM in TRIS buffer (pH 7.5)
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
17039
AATB17039EA 137 EUR InStock
AATB17039
iFluor® 488-dUTP 1 mM in TRIS buffer (pH 7.5)
iFluor® 488-dUTP
The dye-modified deoxyuridine 5'-triphosphates are one of the most common methods to produce dye-labelled DNA via the conventional enzymatic incorporation methods such as reverse transcription, nick translation, random primed labeling, or PCR.
  • Useful for DNA probe development
  • Well-cited
  • Multiple applications
Attention: For research use only.
MW: 1152,83 g/mol
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité