Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

DiPO™-1 1 mM coloration d'acide nucléique

Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
Synonyms: POPO®-1, DiPO-1, NucPO-1 (434/456), POPO-1

17582
AATB17582EA 281 EUR InStock
AATB17582
DiPO™-1 1 mM coloration d'acide nucléique
DiPO™-1
DiPO™-1 is the same compound to POPO®-1 (POPO® is the trademark of ThermoFisher).

  • High affinity
  • Optimized for flow cytometry and fluorescence microscopy


Formule: C₄₁H₅₄I₄N₆O₂
MW: 1170,54 g/mol
Numéro CAS: 169454-15-3
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=72ab4a90ea052bc2fcc20f2fddebd5a30bd7e8ba&vid=12606812b04d8de600690e99049c885ed9b0aa8a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité