XFD532 C5 Maleimide sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
1885
AATB1885EA 307 EUR InStock
AATB1885
XFD532 C5 Maleimide sonde fluorescente
XFD532 C5 Maleimide
XFD532 C5 Maleimide is the same molecule to the Alexa Fluor® C5 Maleimide (Alexa Fluor® is the trademark of ThermoFisher).
  • pH-insensitive
  • High photostability
  • Brighter signal
MW: 812,88 g/mol
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4d7dfbcd5c4d2c35f5d6b16c2afab0fc8ec00f5&vid=c6300fa3ccd70ec655da2c3ac9e89009222ed800&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité