FURA-2 pentapotassium salt ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
Synonyms: 1-[2-(5-Carboxyoxazol-2-yl)-6-aminobenzofuran-5-oxy]-2-(2'-amino-5'-methyl-phenoxy)ethane-N,N,N',N'-tetraacetic acid . 5K, FURA-2
21025
AATB21025EA 152 EUR InStock
AATB21025
FURA-2 pentapotassium salt ≥95%
FURA-2 pentapotassium salt
Among the ratiometric calcium indicators, Fura-2 and Indo-1 are most commonly used.
Formule: C₂₉H₂₂K₅N₃O₁₄
MW: 832 g/mol
Numéro CAS: 113694-64-7
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité