BTC, AM ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
21054
AATB21054EA 383 EUR InStock
AATB21054
BTC, AM ≥95%
BTC, AM
This cell-permeant coumarin Ca2+ indicator BTC, AM exhibits a shift in excitation maximum from about 480 nm to 400 nm upon binding Ca2+, enabling ratiometric calcium measurements.
Formule: C₄₅H₄₅N₃O₂₀S
MW: 979,92 g/mol
Numéro CAS: 176767-94-5
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité