5-(and-6)-Carboxy SNARF-5F AM ester
Fournisseur: AAT BIOQUEST
21248
AATB21248EA 538 EUR InStock
AATB21248
5-(and-6)-Carboxy SNARF-5F AM ester
5-(and-6)-Carboxy SNARF-5F AM ester
5-(and-6)-Carboxy SNARF-5F AM Ester is an excellent cell-permeable pH probes for ratiometrically monitoring pH changes in live cells.
  • Stable for 12 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité