Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Lucigenin chloride indicator

Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
Synonyms: Bis(N-methylacridinium) nitrate, N,N′-Dimethyl-9,9′-biacridinium dinitrate, 10,10'-Dimethyl-9,9'-biacridinium dinitrate

21259
AATB21259EA 120 EUR InStock
AATB21259
Lucigenin chloride indicator
Lucigenin
A chloride indicator that has the fluorescence dependent of chloride concentration.

  • Chloride-dependent fluorescence
  • Superoxide detection
  • Well-cited


Formule: C₂₈H₂₂N₄O₆
MW: 510,51 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011925
Numéro CAS: 2315-97-1
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0288059af6ea23485c7018687400778fa9cc3950&vid=1f5de38a088a324d035765b95cffa92e0dfdc09d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité