Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

DiBAC4(5) pour la mesure du potentiel membranaire

Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention

21410
AATB21410EA 230 EUR InStock
AATB21410
DiBAC4(5) pour la mesure du potentiel membranaire
DiBAC4(5)
DiBAC4(5) is a sensitive membrane potential probe with longer excitation and emission wavelength.

  • Sensitive detection
  • Slow response probe
  • Multiple applications


MW: 542,67 g/mol
Numéro CAS: 63560-89-4
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a5565a02d694a209d49ab2677a50592dd20f6fc6&vid=fe1db1f278c8e69ae6b86a66571c4504709da8ae&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité