Thiolite™ Blue, AM
Fournisseur: AAT BIOQUEST
21506
AATB21506EA 152 EUR InStock
AATB21506
Thiolite™ Blue, AM
Thiolite™ Blue, AM
Thiolite™ Blue is one of the most sensitive sensors for measuring thiol compounds.
  • No wash step required
  • Cell permeable
  • Improved sensitivity and signal
  • Optimized for intracellular detection
  • Multiple applications
Attention: For research use only.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité