Violet 660 sodium salt, CytoCalcein™ excited at 405 nm
Fournisseur: AAT BIOQUEST
21903
AATB21903EA 271 EUR InStock
AATB21903
Violet 660 sodium salt, CytoCalcein™ excited at 405 nm
Violet 660 sodium salt
CytoCalcein™ Violet 660 is the esterase-cleaved product of CytoCalcein™ Violet 660 AM in live cells.
  • Stable for 12 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité