Tide Quencher™ 1 succinimidyl ester, Tide Quencher™ sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
Synonyms: TQ1 SE
2199
AATB2199EA 307 EUR InStock
AATB2199
Tide Quencher™ 1 succinimidyl ester, Tide Quencher™ sonde fluorescente
Tide Quencher™ 1 succinimidyl ester
TQ1 is designed to be a superior quencher alternative to DABCYL.
  • Stronger absorption
  • Higher quenching efficiency
  • Versatile reactive forms
  • Excellent oligonucleotide and peptide labeling
MW: 387,41 g/mol
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=876b1275e8fa00c386da2d8328a602c52ed14146&vid=e1869fabb138738cae74ff50d2d1a2444e2d717a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité