Tide Quencher™ 2 amine, Tide Quencher™ sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
Synonyms: TQ2 amine
2202
AATB2202EA 307 EUR InStock
AATB2202
Tide Quencher™ 2 amine, Tide Quencher™ sonde fluorescente
Tide Quencher™ 2 amine
TQ2 is designed to be a superior quencher to FAM, HEX, TET, JOE, TF2 and rhodamine 6G.
  • Stronger absorption
  • Higher quenching efficiency
  • Versatile reactive forms
  • Excellent oligonucleotide and peptide labeling
MW: 424,56 g/mol
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1f83d2e9f7e5af5b8b3776dfd1cd88f1a42732e2&vid=06a6374e3de28a7e8dd3c879eee7a32598c89c72&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité