3-Propyl-2-[(1E,3E,5E)-5-(3-propyl-1,3-benzothiazol-2(3H)-ylidène)-1,3-pentadién-1-yl]-1,3-benzothiazol-3-ium iodure ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Synonyms: DiSC3(5), 3-Propyl-2-[5-[3-propyl-2(3H)-benzothiazolylidene]-1,3-pentadienyl]benzothiazolium iodide, 5-(3-Propylbenzothiazol-2-ylidene)-1-(3-propylbenzothiazolium-2-yl)-1,3-pentadiene odide, 3,3'-Dipropylthiadicarbocyanine iodide
22076
AATB22076EA 152 EUR InStock
AATB22076
3-Propyl-2-[(1E,3E,5E)-5-(3-propyl-1,3-benzothiazol-2(3H)-ylidène)-1,3-pentadién-1-yl]-1,3-benzothiazol-3-ium iodure ≥95%
3-Propyl-2-[(1E,3E,5E)-5-(3-propyl-1,3-benzothiazol-2(3H)-ylidène)-1,3-pentadién-1-yl]-1,3-benzothiazol-3-ium iodure
DiI, DiO, DiS, DiD and DiR dyes are a family of lipophilic fluorescent stains for labeling membranes and other hydrophobic structures.
  • Lipophilic
  • Even Cellular Staining
Attention: For research use only.
Formule: C₂₅H₂₇IN₂S₂
MW: 546,53 g/mol
Numéro MDL: MFCD00075033
Numéro CAS: 53213-94-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité