Tide Quencher™ 2 azide, Tide Quencher™ sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
Synonyms: TQ2 azide
2211
AATB2211EA 307 EUR InStock
AATB2211
Tide Quencher™ 2 azide, Tide Quencher™ sonde fluorescente
Tide Quencher™ 2 azide
TQ2 is designed to be a superior quencher to FAM, HEX, TET, JOE, TF2 and rhodamine 6G.
  • Stronger absorption
  • Higher quenching efficiency
  • Versatile reactive forms
  • Excellent oligonucleotide and peptide labeling
MW: 450,56 g/mol
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=853c246c0931cde31358dda5ab6c8860f7fa46e9&vid=cf9192b1c76c829f974135057f64b0ba9a5d20fc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité