Thioflavin S ≥95%
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
Synonyms: C.I. 49010, Direct Yellow 7
23059
AATB23059EA 120 EUR InStock
AATB23059
Thioflavin S ≥95%
Thioflavin S
Thioflavin S is a mixture of compounds that results from the methylation of dehydrothiotoluidine with sulphonic acid.
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00071453
Numéro CAS: 1326-12-1
ADR: 5,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité