PE-iFluor® 770 tandem
Fournisseur: AAT BIOQUEST
2608
AATB2608EA 304 EUR InStock
AATB2608
PE-iFluor® 770 tandem
PE-iFluor® 770
PE-iFluor® 770 Tandem is a new color used in flow cytometry.
  • Stable for 6 months
Quality tested in-house
Attention: For Research Use Only
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité