Biotin-PEG4-NHS biodetection
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
Synonyms: Biotin PEG4 succinimidyl ester, 15-biotinlamino-4,7,10,13-dioxanonanoic acid N-hydroxysuccinimidyl ester, Biotin-PEG4-NHS ester, NHS-PEO4-Biotin
3022
AATB3022EA 152 EUR InStock
AATB3022
Biotin-PEG4-NHS biodetection
Biotin-PEG4-NHS
Biotin PEG4 succinimidyl ester is an amine-reactive biotin derivative that contains a long arm to increase its avidin-binding affinity.
  • Improved labeling efficiency
  • High binding affinity
Formule: C₂₅H₄₀N₄O₁₀S
MW: 588,67 g/mol
Numéro MDL: MFCD08457831
Numéro CAS: 459426-22-3
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9c8c983f88369e8eea437b17cb2875262bd24c0f&vid=0f0ce6362301580a64b52db50b59b49e158f47b6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité