Biotin maleimide, ReadiView™ biodetection
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
3058
AATB3058EA 307 EUR InStock
AATB3058
Biotin maleimide, ReadiView™ biodetection
Biotin maleimide
Biotin/avidin complexes are widely applied for a variety of biological detections.
  • High fluorescence enhancement
  • Sensitive detection
  • Multiple applications
Formule: C20H29N5O5S
MW: 451,54 g/mol
Numéro CAS: 116919-18-7
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d64a665c93ab0c5398a243ae78102f6c179ace8f&vid=9ad4bbcc7d4a6568eeacde5c881952f436fbdd55&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité