Cy5 biotin conjugate biodetection
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
3100
AATB3100EA 307 EUR InStock
AATB3100
Cy5 biotin conjugate biodetection
Cy5 biotin conjugate
This bifunctional Cy5 biotin conjugate demonstrates excellent avidin binding and strong fluorescence.
  • High fluorescence enhancement
  • Sensitive detection
  • Multiple applications
MW: 1353,82 g/mol
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d362ed62cd5b8846abdee5a4ac0fa58a7b571420&vid=36c3b7acc3760268149e30013b9646d0ac63d2a6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité