CDPI3 Alkyne DNA binding
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
6910
AATB6910EA 292 EUR InStock
AATB6910
CDPI3 Alkyne DNA binding
CDPI3 Alkyne
Minor Groove Binder (MGB) molecules selectively bind to the minor groove of a DNA molecule, the shallow furrow in the DNA helix.
  • Stable binding
  • Hybridization probe precursor
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2dacb02825af9cc6290e3ea08a4e71aa76cbd78f&vid=cd0584dc605dcf8438495cfd7ae380649426c62d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité