Texas Red TCO sonde fluorescente
Fournisseur: AAT BIOQUEST
Attention
899
AATB899EA 292 EUR InStock
AATB899
Texas Red TCO sonde fluorescente
Texas Red TCO
The tetrazine-trans-cyclooctene (TCO) ligation constitutes a non-toxic biomolecule labeling method of unparalleled speed.
  • Stable conjugation
  • Non-toxic labeling
MW: 815,01 g/mol
ADR: 5,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=06ba1ad24ae8d2df13e9bff5f0c15cd9b5839e72&vid=99c6eac5bdab1c759be625e8ed2f264e6e61228f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité