Anti-SUMO3 Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AM1201A
ABGEAM1201AEA 354 EUR InStock
ABGEAM1201A
Anti-SUMO3 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SUMO3 (small ubiquitin-like modifier 3)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: Human
Collapse All
Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
400 µl ABGEAM1201A
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité