Anti-GFRAL Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP11069B
ABGEAP11069BEA 354 EUR InStock
ABGEAP11069B
Anti-GFRAL Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: GFRAL (GDNF family receptor alpha like)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité